Isobutanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
Danger
20836.297EA 72490 KRW
20836.297
Isobutanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
Isobutanol
포뮬러: (CH₃)₂CHCH₂OH
MW: 74,12 g/mol
끊는점: 107,9 °C (1013 hPa)
녹는점: –108 °C
밀도: 0,802 g/cm³ (20 °C)
인화점: 28 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00004740
CAS 번호: 78-83-1
EINECS: 201-148-0
UN: 1212
ADR: 3,III
Merck 색인: 13,05148
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/12/85/2301285.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 98 %
Boiling point 107 - 109 °C
Density (20/4) 0.799 - 0.803
Evaporation residue Max. 0.02 %
Refractive index (20°C) 1.395 - 1.396