Methanesulphonic acid ≥98%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Danger
20376.184EA 217000 KRW
20376.264 20376.184
Methanesulphonic acid ≥98%, TECHNICAL
Methanesulphonic acid
포뮬러: CH₃SO₃H
MW: 96,11 g/mol
끊는점: 217 °C (1013 hPa)
녹는점: 20 °C
밀도: 1,48 g/cm³ (20 °C)
인화점: 189 °C (closed cup)
보관 온도: Refrigerator
MDL 번호: MFCD00007518
CAS 번호: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck 색인: 13,05981
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 98 %