2-Mercaptoethanol ≥99% for biotechnology
공급업체: VWR Chemicals
Danger
동의어: 1,1,2,2-tetradeuterio-1-deuteriooxy-2-deuteriosulfanylethaneβ-Mercaptoethanolβ-Hydroxyethanethiol
0482-250MLEA 406710 KRW
0482-250ML 0482-100ML
2-Mercaptoethanol ≥99% for biotechnology
2-Mercaptoethanol
포뮬러: HSCH₂CH₂OH
MW: 78,14 g/mol
끊는점: 157 °C (1013 hPa)
녹는점: –100 °C
밀도: 1,12 g/cm³ (20 °C)
인화점: 68 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00004890
CAS 번호: 60-24-2
EINECS: 200-464-6
UN: 2966
ADR: 6.1,II
Merck 색인: 13,05894
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/79/24/2297924.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
DNase none detected
Protease none
Purity >99%
RNase none detected
Water ≤0.5%