2-Ethoxyethanol ≥99%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Danger
동의어: CellosolveEthylene glycol monoethyl ether
24043.294EA 150000 KRW
24043.294
2-Ethoxyethanol ≥99%, TECHNICAL
2-Ethoxyethanol
포뮬러: C₂H₅OCH₂CH₂OH
MW: 90,12 g/mol
끊는점: 135 °C (1013 hPa)
녹는점: –70 °C
밀도: 0,932 g/cm³ (20 °C)
인화점: 40 °C (closed cup)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00002869
CAS 번호: 110-80-5
EINECS: 203-804-1
UN: 1171
ADR: 3,III
REACH: 01-2119560582-38
Merck 색인: 13,03786
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/02/2299302.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %
Refractive index (20°C) 1.405 - 1.408