Dibutylamine ≥99%, purified
공급업체: VWR Chemicals
Warning
동의어: Di-n-butylamineN-butyl-1-propanamine
23337.293EA 162000 KRW
23337.293
Dibutylamine ≥99%, purified
Dibutylamine
포뮬러: C₈H₁₉N
MW: 129,25 g/mol
끊는점: 159 °C (1013 hPa)
녹는점: –62 °C
밀도: 0,759 g/cm³ (20 °C)
인화점: 43 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00009429
CAS 번호: 111-92-2
EINECS: 203-921-8
UN: 2248
ADR: 8 (3),II
Merck 색인: 13,03058
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/03/15/2300315.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %