Ethylenediamine ≥99%, TECHNICAL
Danger
24039.290EA 83230 KRW
24039.290
Ethylenediamine ≥99%, TECHNICAL
Ethylenediamine
포뮬러: C₂H₈N₂
MW: 60,1 g/mol
끊는점: 117 °C (1013 hPa)
녹는점: 8,5 °C
밀도: 0,898 g/cm³ (20 °C)
인화점: 34 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00008204
CAS 번호: 107-15-3
EINECS: 203-468-6
UN: 1604
ADR: 8 (3),II
Merck 색인: 13,03829
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/99/69/2299969.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %