Thiourea ≥99%, Proteomics Grade
공급업체: VWR Chemicals
Warning
동의어: ThiocarbamideSulfourea
M226-100GEA 552560 KRW
M226-100G
Thiourea ≥99%, Proteomics Grade
Thiourea
포뮬러: NH₂CSNH₂
MW: 76,12 g/mol
녹는점: 174…177 °C
밀도: 1,435 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00008067
CAS 번호: 62-56-6
EINECS: 200-543-5
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck 색인: 12,09505
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/67/2297267.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Melting range 165 − 178 °C
Protease none detected
Purity ≥99%
Solubility (1%, Water) Pass
Appearance White powder