EDTA tetrasodium salt ≥83%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Danger
20299.291EA 162000 KRW
20299.291
EDTA tetrasodium salt ≥83%, TECHNICAL
EDTA tetrasodium salt
포뮬러: C₁₀H₁₂N₂Na₄O₈
MW: 380,17 g/mol
녹는점: > 300 °C
밀도: 6,9 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00150027
CAS 번호: 64-02-8
EINECS: 200-573-9
UN: 0000
Merck 색인: 12,03557
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/59/84/2355984.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 83 %