Glycine ≥98%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
24403.367EA 717000 KRW
24403.367 24403.298 24403.460
Glycine ≥98%, GPR RECTAPUR®
Glycine
포뮬러: NH₂CH₂COOH
MW: 75,07 g/mol
끊는점: 181 °C (1013 hPa)
녹는점: 83 °C
밀도: 1,64 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00008131
CAS 번호: 56-40-6
EINECS: 200-272-2
UN: 0000
Merck 색인: 13,04504
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/10/2301910.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 98 %
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 0.02 %
SO4 (Sulphate) Max. 0.02 %