Urea ≥95%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
28876.298EA 114900 KRW
28876.298 28876.367 28876.460
Urea ≥95%, GPR RECTAPUR®
Urea
포뮬러: NH₂CONH₂
MW: 60,06 g/mol
끊는점: 197 °C (1013 hPa)
녹는점: 132,7 °C
밀도: 1,34 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00008022
CAS 번호: 57-13-6
EINECS: 200-315-5
UN: 0000
REACH: 01-2119463277-33
Merck 색인: 12,10005
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/46/2297046.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 95 %
Melting point 132 - 135 °C
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.2 %
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
Fe (Iron) Max. 10 ppm