Chloral hydrate, GPR RECTAPUR®
|
Danger
|
22682.265EA
1310.2
KRW
22682.265
Chloral hydrate, GPR RECTAPUR®
Chloral hydrate
포뮬러:
Cl₃CCH(OH)₂ MW: 165,4 g/mol 끊는점: 97,5 °C (1013 hPa) 녹는점: 52 °C 밀도: 1,901 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00044479 CAS 번호: 302-17-0 EINECS: 206-117-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck 색인: 12,02113 |
사양 테스트 결과
pH (10 %) | 4.0 - 5.5 |
Evaporation residue | Max. 0.15 % |
Heavy metals (as Pb) | Max. 100 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.1 % |
Cl (Chloride) | Max. 100 ppm |