D-(-)-Sorbitol, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
동의어: SorbitolD-GlucitolSorbitol, Glucitol
28210.298EA 132000 KRW
28210.298 28210.367
D-(-)-Sorbitol, TECHNICAL
D-(-)-Sorbitol
포뮬러: HOH₂C(CH(OH))₄CH₂OH
MW: 182,17 g/mol
끊는점: 295 °C (1013 hPa)
녹는점: 94…98 °C
밀도: 1,524 g/cm³ (20 °C)
인화점: >100 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00004708
CAS 번호: 50-70-4
EINECS: 200-061-5
UN: 0000
Merck 색인: 12,08873
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/97/21/2299721.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test