PCR Workstation HEPA
공급업체: VWR
Peqlab
732-3409EA 21644215 KRW
732-3409 732-3410 732-3901 732-3407
PCR Workstation HEPA
흄후드 및 인클로저 PCR Workstation Enclosures
VWR® PCR 작업대는 공기 중 및 표면 결합 오염물질의 UV 비활성화에 의한 이중 오염 제거 작용을 제공하므로, PCR 샘플 준비 및 기타 민감한 프로토콜에 적합한 환경을 제공합니다. 또한 UV가 포함된 HEPA 필터 (H14 Standard)과 율로 먼지, 박테리아 및 곰팡이에 대한 장벽을 제공합니다.
  • UV 조사로 비작업 시간 동안 작업 표면의 활성 오염 제거
  • 작동 중 보호되는 UV Air Recirculator에 의한 에어로졸 결합 오염물질의 추가 비활성화
  • 향균 스테인리스 스틸 작업 표면으로 오염 방지
  • 오존과 가스를 제거하는 탄소 필터
  • 로 먼지, 박테리아 및 곰팡이에 대한 장벽을 제공하는 HEPA 필터 (H14 표준)
  • UV Air Recirculator 및 HEPA-UV 튜브용 기능 표시기
  • 외부로부터의 샘플 오염의 효과적인 보호를 위한 조정가능한 층류 기류
  • UV 튜브 및 필터의 작동시간을 표시하여 일정한 UV 강도 및 필터 효율을 위해 적시에 교체 가능
  • 탈착식 선반은 후면 패널의 반응 튜브, 피펫 또는 랙을 위한 추가 저장 공간 제공
  • 미니 원심분리기 또는 볼텍서와 같은 실험실 장비를 작동하기 위한 4개의 내부 전원 콘센트를 통해 작업 흐름 중단 없이 여러 작업 단계를 결합할 수 있습니다.
  • 전면 패널이 열려 있는 경우 전자기 안전 메커니즘이 UV 조사 중단
  • 스트레스 없는 작업을 위한 넓은 영역: 충분한 공간과 벤치탑 장비를 수용할 수 있는 VWR® PCR 작업대는 위치 변경 없이 여러 작업 단계를 조합할 수 있으므로 교차 오염의 위험을 최소화합니다
구성: 스테인리스 스틸 하우징, 8 mm Makrolon®으로 만들어진 전면 및 측면 패널은 UV 조사로부터 보호합니다.
Please refer to the manual to select the compatible Plug and Socket type for your country.
증명: TÜV 테스트, 안전 인증. 독일산
납품 정보: Flat Pack format for easy and convenient delivery - to be assembled.