L(+)-Aspartic acid ≥98%, high purity
동의어: L-α-Aminosuccinic acidD(S)-(+)-Aspartic acidL(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acidH-Asp-OHL-αlpha-Aminosuccinic acid(S)-(+)-2-Amino-1,4-butanedioic acidAsp
0192-500GEA 494504 KRW
0192-500G 0192-5KG
L(+)-Aspartic acid ≥98%, high purity
L(+)-Aspartic acid
Animal-free amino acid. Polar. Acidic.
포뮬러: C₄H₇NO₄
MW: 133,1 g/mol
끊는점: 311 °C (1013 hPa)
녹는점: 251 °C
밀도: 1,6613 g/cm³ (13 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00002616
CAS 번호: 56-84-8
EINECS: 200-291-6
UN: 0000
Merck 색인: 13,00845
Order Now
사양 테스트 결과
Loss on Drying < = 0.2 %
Purity >= 98 %