VWR®, 필터 팁, Next Generation 리필, 낮은 잔류
공급업체: VWR
VWR®
732-3350EA 133580 KRW
732-3350 732-3351 732-3354 732-3353 732-3347 732-3349
VWR®, 필터 팁, Next Generation 리필, 낮은 잔류
피펫 팁
에어로졸 필터 팁은 특허받은 고분자량 폴리에틸렌으로 만든 필터를 사용하여 시료 캐리오버로부터 완벽하게 보호합니다. PCR 및 DNA 조작에 적합합니다.
  • 표면장력이 매우 낮기 때문에 중요한 배지로 작업할 때 시료 손실이 상당히 감소하고 재현성이 상당히 높습니다
  • 사용이 간편한 리필 시스템 - 새로운 피펫 팁 랙, 인서트 및 트랜스퍼 커버로 리필 중 팁 흔들림 방지 및 청결 유지
  • 95% 재생 가능한 재료 - 유기 비석유 레진으로 만든 퇴비화 가능한 팁 베이스, 100% 재활용 섬유로 만든 상자, 프린팅은 콩 기반 식물성 잉크
  • human DNA/RNase/DNase 없음 인증
  • 발열원, ATP 및 프로테아제 활성이 없음
Next Generatin는 탄소배출량이 적은 완전 장치로, 피펫 팁 리필에 바이오 플라스틱(비석유) 퇴비성 레진을 최초로 사용했습니다. 차세대 기술의 작은 설치 공간이 패키지까지 확장되며, 재사용이 가능한 상자를 통해 복잡한 실험실에서 보관 공간을 최대화할 수 있습니다.