Iron(II) sulphate heptahydrate ≥96%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
|
Warning
|
동의어:
Ferrous sulphate heptahydrate
, Iron vitriol
24237.363EA
440000
KRW
24237.363
24237.294
Iron(II) sulphate heptahydrate ≥96%, TECHNICAL
Iron(II) sulphate heptahydrate
포뮬러:
FeSO₄·7H₂O MW: 278,02 g/mol 녹는점: 64 °C 밀도: 1,9 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00149719 CAS 번호: 7782-63-0 EINECS: 231-753-5 UN: 0000 Merck 색인: 13,04091 |
사양 테스트 결과
Assay | Min. 96 % |