Cobalt(II) nitrate hexahydrate ≥96%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
|
Danger
|
22910.468EA
0
KRW
22910.468
22910.264
Cobalt(II) nitrate hexahydrate ≥96%, TECHNICAL
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
포뮬러:
Co(NO₃)₂·6H₂O MW: 291,03 g/mol 녹는점: 57 °C 밀도: 1,88 g/cm³ (20 °C) 보관 온도: Ambient |
MDL 번호:
MFCD00149647 CAS 번호: 10026-22-9 EINECS: 233-402-1 UN: 1477 ADR: 5.1,III Merck 색인: 13,02469 |
사양 테스트 결과
Assay | Min. 96 % |