Iron(II) chloride tetrahydrate ≥99%, purified
공급업체: VWR Chemicals
Danger
24128.297EA 522000 KRW
24128.297
Iron(II) chloride tetrahydrate ≥99%, purified
Iron(II) chloride tetrahydrate
포뮬러: FeCl₂·4H₂O
MW: 198,81 g/mol
녹는점: 677 °C
밀도: 1,926 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00149709
CAS 번호: 13478-10-9
EINECS: 231-843-4
UN: 3260
ADR: 8,III
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %