Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate ≥96%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
26812.460EA 0 KRW
26812.460 26812.295
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate ≥96%, TECHNICAL
Potassium hexacyanoferrate(II) trihydrate
포뮬러: K₄Fe(CN)₆·3H₂O
MW: 422,39 g/mol
녹는점: 70 °C
밀도: 1,889 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00167023
CAS 번호: 14459-95-1
EINECS: 237-722-2
UN: 0000
Merck 색인: 12,07793
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 96 %