Oxalic acid dihydrate ≥98%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Warning
20555.296EA 95570 KRW
20555.296 20555.365
Oxalic acid dihydrate ≥98%, TECHNICAL
Oxalic acid dihydrate
포뮬러: HO₂CCO₂H·2H₂O
MW: 126,07 g/mol
끊는점: 149…160 °C (1013 hPa)
녹는점: 101 °C
밀도: 1,65 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00149102
CAS 번호: 6153-56-6
EINECS: 205-634-3
UN: 3261
ADR: 8,III
REACH: 01-2119534576-33
Merck 색인: 12,07043
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/16/2297216.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 98 %