Sodium acetate trihydrate ≥97%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
동의어: Acetic acid, sodium salt, trihydratePlasmafusin
27641.360EA 213970 KRW
27641.360 27641.518
Sodium acetate trihydrate ≥97%, TECHNICAL
Sodium acetate trihydrate
포뮬러: H₃CCOONa·3H₂O
MW: 136,08 g/mol
끊는점: 120…123 °C (1013 hPa)
녹는점: 58 °C
밀도: 1,4 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00071557
CAS 번호: 6131-90-4
EINECS: 204-823-8
UN: 0000
Merck 색인: 12,08711
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/02/16640602.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 97 %