N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride ≥95%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
Warning
동의어: N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochlorideN-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochlorideN-1-NaphthylethylenediamineMarshall's Reagent
293044MEA 159000 KRW
293044M
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride ≥95%, GPR RECTAPUR®
N-(1-Naphthyl)ethylenediamine dihydrochloride
포뮬러: C₁₂H₁₆Cl₂N₂
MW: 259,18 g/mol
녹는점: 188…190 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00012556
CAS 번호: 1465-25-4
EINECS: 215-981-2
UN: 0000
Merck 색인: 12,06496
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/71/2346471.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay (calculated on dried substance) Min. 95 %