2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC), TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Warning
동의어: 2,3,5-Triphenyl-2H-tetrazolium chlorideTTCTetrazolium salt
28804.121EA 225000 KRW
28804.121
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC), TECHNICAL
2,3,5-Triphenyltetrazolium chloride (TTC)
포뮬러: C₁₉H₁₅ClN₄
MW: 334,81 g/mol
끊는점: < 360 °C (1013 hPa)
녹는점: 235 °C
보관 온도: Refrigerator
MDL 번호: MFCD00011963
CAS 번호: 298-96-4
EINECS: 206-071-6
UN: 0000
Merck 색인: 12,09874
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test