Iron(III) chloride 41% in aqueous solution, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Danger
24212.367EA 172000 KRW
24212.367 24212.298 24212.447
Iron(III) chloride 41% in aqueous solution, TECHNICAL
Iron(III) chloride
포뮬러: FeCl₃
MW: 162,21 g/mol
끊는점: 315 °C (1013 hPa)
녹는점: 260 °C
보관 온도: ambient
MDL 번호: MFCD00011005
CAS 번호: 7705-08-0
EINECS: 231-729-4
UN: 2582
ADR: 8,III
Merck 색인: 13,04048
Order Now
사양 테스트 결과
Assay 38 - 42 %