EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
공급업체: VWR Chemicals
30031.294EA 50740 KRW
30031.294 30031.408
EDTA disodium salt 0.05 mol/l (0.1 N) in aqueous solution, AVS TITRINORM volumetric solution
EDTA disodium salt
포뮬러: C₁₀H₁₄N₂Na₂O₈
MW: 336,21 g/mol
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00070672
CAS 번호: 139-33-3
EINECS: 205-358-3
UN: 0000
Merck 색인: 12,03556
Order Now
사양 테스트 결과
Titer (20°C; real value 0.2 % accuracy) 0.0499 - 0.0501 mol/l
NIST traceable Confirmed