(±)-3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Warning
262134REA 110070 KRW
262134R
(±)-3,5,5-Trimethyl-1-hexanol, TECHNICAL
(±)-3,5,5-Trimethyl-1-hexanol
포뮬러: (CH₃)₃CCH₂CH(CH₃)CH₂CH₂OH
MW: 144,26 g/mol
끊는점: 193…194 °C (1013 hPa)
녹는점: –70 °C
밀도: 0,83 g/cm³ (20 °C)
인화점: 80 °C (closed cup)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00036138
CAS 번호: 3452-97-9
EINECS: 222-376-7
UN: 3082
ADR: 9,III
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/13/84/2301384.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
IR Spectrum Passes test
Density (20/4) 0.826 - 0.831