(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
Warning
23829.320EA 365650 KRW
23829.320 23829.293
(±)-1-Methoxy-2-propanol ≥98%, GPR RECTAPUR®
(±)-1-Methoxy-2-propanol
포뮬러: CH₃CH(OH)CH₂OCH₃
MW: 90,12 g/mol
끊는점: 119,6 °C (1013 hPa)
녹는점: –97 °C
밀도: 0,92 g/cm³ (20 °C)
인화점: 31 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00004537
CAS 번호: 107-98-2
EINECS: 203-539-1
UN: 3092
ADR: 3,III
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/93/00/2299300.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 98 %
Acidity Max. 0.0003 meq/g
Water Max. 0.1 %