DL-Malic acid ≥99%, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
Danger
동의어: DL-Malic acid(±)-Hydroxysuccinic acid(±)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid
20365.290EA 172620 KRW
20365.290
DL-Malic acid ≥99%, TECHNICAL
DL-Malic acid
포뮬러: HOOCCH(OH)CH₂COOH
MW: 134,09 g/mol
끊는점: 306 °C (1013 hPa)
녹는점: 131…132 °C
밀도: 1,601 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00064212
CAS 번호: 617-48-1
EINECS: 230-022-8
UN: 0000
Merck 색인: 13,05730
https://kr.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/30/67/2343067.jpg
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 99 %