Polyethylene glycol 4,000, TECHNICAL
동의어: PEG 4,000PEG 4000
26606.293EA 94500 KRW
26606.293 26606.464
Polyethylene glycol 4,000, TECHNICAL
Polyethylene glycol 4,000
포뮬러: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 4000 g/mol
끊는점: >250 °C (1013 hPa)
녹는점: 53…58 °C
밀도: 1,21 g/cm³ (20 °C)
인화점: >250 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD01779612
CAS 번호: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test