Polyethylene glycol 400, GPR RECTAPUR®
공급업체: VWR Chemicals
26602.290EA 118120 KRW
26602.290 26602.460 26602.320
Polyethylene glycol 400, GPR RECTAPUR®
Polyethylene glycol 400
포뮬러: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 400 g/mol
끊는점: >250 °C (1013 hPa)
녹는점: 4…8 °C
밀도: 1,13 g/cm³ (20 °C)
인화점: 245 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00081839
CAS 번호: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test
Acid value (mg KOH/g) Max. 0.2
Density (20/4) 1.120 - 1.130
Hydroxyl value 200 - 300