Polyethylene glycol 300, TECHNICAL
26600.293EA 145240 KRW
26600.293
Polyethylene glycol 300, TECHNICAL
Polyethylene glycol 300
포뮬러: H(OCH₂CH₂)nOH
MW: 300 g/mol
녹는점: –15…–10 °C
밀도: 1,13 g/cm³ (20 °C)
인화점: 220 °C (open cup)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00081839
CAS 번호: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
UN: 0000
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test