Canada balsam, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
21776.183EA 212620 KRW
21776.183
Canada balsam, TECHNICAL
Canada balsam
밀도: 0,915 g/cm³ (20 °C)
인화점: 62 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00132800
CAS 번호: 8007-47-4
EINECS: 232-362-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck 색인: 13,00948
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test