DL-Sodium lactate 60% in aqueous solution, purified
공급업체: VWR Chemicals
동의어: DL-Lactic acid sodium salt
27925.292EA 267000 KRW
27925.292
DL-Sodium lactate 60% in aqueous solution, purified
DL-Sodium lactate
포뮬러: H₃CCH(OH)COONa
MW: 112,06 g/mol
밀도: 1,27…1.32 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00065400
CAS 번호: 72-17-3
EINECS: 200-772-0
UN: 0000
Merck 색인: 13,08709
Order Now
사양 테스트 결과
Assay 59,0-61,5 %
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 5 ppm