Iron ≥98%, powder, Technical Grade
공급업체: VWR Chemicals
Warning
24086.292EA 197000 KRW
24086.292
Iron ≥98%, powder, Technical Grade
Iron
포뮬러: Fe
MW: 55,85 g/mol
끊는점: 3000 °C (1013 hPa)
녹는점: 1536 °C
밀도: 7,86 g/cm³ (20 °C)
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00010999
CAS 번호: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
UN: 3089
ADR: 4.1,III
Merck 색인: 13,05109
Order Now
사양 테스트 결과
Assay Min. 98 %