Graphite, powder, TECHNICAL
공급업체: VWR Chemicals
24489.363EA
388200
KRW
24489.363
24489.460
Graphite, powder, TECHNICAL
Graphite
포뮬러:
C MW: 12,01 g/mol 녹는점: 3827 °C 밀도: 2,09…2.23 g/cm³ (20 °C) |
MDL 번호:
MFCD00144065 CAS 번호: 7782-42-5 EINECS: 231-955-3 UN: 0000 Merck 색인: 12,04560 |
사양 테스트 결과
Identification | Passes test |