Magnesium ≥99.8%, turnings, Technical Grade
Danger
25073.237EA 145910 KRW
25073.237
Magnesium ≥99.8%, turnings, Technical Grade
Magnesium
포뮬러: Mg
MW: 24,3 g/mol
끊는점: 1107 °C (1013 hPa)
녹는점: 651 °C
보관 온도: Ambient
MDL 번호: MFCD00085308
CAS 번호: 7439-95-4
EINECS: 231-104-6
UN: 1869
ADR: 4.1,III
Merck 색인: 13,05675
Order Now
사양 테스트 결과
Identification Passes test