VWR®, 클린룸 와이퍼, 100% polyester, double ply
공급업체: VWR
VWR®
115-2446EA 890373 KRW
115-2446 115-2470 114-9323
VWR®, 클린룸 와이퍼, 100% polyester, double ply
와이퍼 Cleanroom Wipes Dry Cleanroom Wipes
이 와이퍼는 100% 연속 필라멘트의 이중 폴리에스터로 만들어졌으며, 더 나은 흡수력을 제공하기 위해 초음파 밀봉처리 됩니다.
  • 실리콘, 아미드 및 DOP와 같은 오염 물질 없음
  • 낮은 입자 및 섬유 레벨
  • 고급스러운 테두리 밀봉처리; 매우 부드러운 가장자리, 보풀 없음
  • 우수한 흡수력
  • ISO 4 클린룸 시설에서 세척 및 포장됨
ISO 4 이상의 환경에서 일반적인 닦기 및 유출물 제어와 마찬가지로 공정 도구 및 다른 장비 내부 세척에 알맞게 제작되었습니다. 의약품 생산, 마이크로 전자 설비 및 기타 하이테크 산업에서 사용하기에 적합합니다.