크림프 탑 바이알, 11 mm
공급업체: VWR
VWR®
VWRU66010-539EA 261350 KRW
VWRU82028-404 VWRU66010-539 VWRU46610-742 VWRU66020-953
크림프 탑 바이알, 11 mm
시약병
33 팽창 붕규산 유리로 제조된 넓은 입구 바이알.
  • 더 쉬운 액세스
  • 바늘 손상 감소
  • 빛에 민감한 시료용 호박색 바이알
  • 표준 바이알보다 40% 더 큰 목 입구