VWR® PH 20, pH 측정기
공급업체: VWR
VWR®
662-2283EA 325555 KRW
662-2283
VWR® PH 20, pH 측정기
전기화학 계량기 pH and Multi-Parameter Meters
이 소형 측정 장치는 인체공학적 디자인, IP 65/67에 따른 방진 및 방수 하우징을 갖추고 있으며 조명 디스플레이가 특징입니다. 이 컴팩트한 pH 측정기는 pH 테스터에 완벽한 대안입니다.
  • 현대적이고 기능적인 ABS 하우징
  • 백라이트가 있는 3중 디스플레이
  • HOLD 기능, 최소/최대 값 기능, 배터리 부족 표시기
  • 내구성, 긴 배터리 수명
  • 교류 전극용 BNC 연결
일반적인 어플리케이션 포함: 수족관 및 양식업, 식물 재배 및 농업, 실험실, 품질 보증, 서비스 및 식품.
납품 정보: 에폭시 pH 전극, 버퍼 캡슐 (2개의 pH 4 또는 2개의 pH 7), AA 배터리 2개 및 설명서가 함께 제공됩니다.