정밀한 범용 방수 온도계 TD20, TD21, TD22
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR®
620-2642EA 133050 KRW
620-2642 620-2641 620-2643
정밀한 범용 방수 온도계 TD20, TD21, TD22
온도계 Digital Thermometers
액체 및 공기 중 고정밀 측정 또는 코어 온도 측정 (삽입 센서 포함)을 위한 재교정 가능한 방수 온도계; 최대 250 °C의 센서 손잡이 및 케이블 온도 범위 (영구 사용 온도 230 °C); 실험실, 품질 보증, 서비스 및 식품 등.
  • 짧은 응답 시간
  • 0 °C 및 스케일에서 재교정 가능
  • 버튼을 누르면 백라이트 3줄 디스플레이/오버헤드 디스플레이
  • 알람 기능
  • 방수 (IP 65/IP 67)
  • 내구성, 긴 배터리 수명
  • 고품질 센서: PT1000 휴대용 센서 (핸들 및 케이블 포함 최대 250 °C) 또는 교체 가능한 센서용 연결
납품 정보: 통합 센서, 교정 로그, 배터리 2개, 사용 설명서 및 공장 교정 인증서가 있습니다.