VWR®, 피펫 팁, Pak Rak™ Express 재장전 시스템
공급업체: VWR
VWR®
613-0291EA 30210 KRW
613-0291 53508-924 613-0355 613-0245 613-0631 613-0632 613-0258 613-0249 613-0634 613-0635 613-0292 613-0293 613-0262 613-0363 613-0231 732-0503
VWR®, 피펫 팁, Pak Rak™ Express 재장전 시스템
피펫 팁
이 팁은 고품질 100% 순수 의료 등급 PP로 만들어졌습니다. 최고 품질의 몰드로 제작된 이 팁은 작업에 더 높은 표준이 필요할 때 마다 사용할 수 있습니다.
  • 더 넓은 밀봉으로 팁이 누출 없이 쉽고 일관되게 밀봉됩니다
  • DNA, DNase/RNase, 내독소 및 중금속 없음 보장됩니다
  • 눈금이 있는 팁만 해당: 눈금을 통해 피펫팅 정확도를 육안으로 확인할 수 있습니다
  • 멸균 제품은 내독소(발연원) 오염 테스트를 거쳐 USP 표준 인증을 받았습니다
  • 레진은 금속 오염에 대해 사전 테스트를 거쳤습니다
  • 인증서는 모든 테스트 결과에 대해 로트 번호별로 파일에 있습니다
팁 유형:
Bevel Point: 경사진 부분이 있는 피펫 팁은 유체를 덜 유지하도록 설계되었으며 다양한 절차에 적합합니다.
UltraFine: 포인트가 있는 피펫 팁은 끝부분이 얇고 유연한 부분이 있으며, 경사짐이 없고 매우 유연합니다. 이것은 팁에서 마지막 소량의 샘플을 분사할 수 있습니다.
FlexTop: 이 궁극의 팁은 다른 팁과 달리 피펫 배럴에 맞는 얇고 유연한 상단이 특징입니다. 이 디자인을 통해 반복성 긴장 장애의 가능성을 제거하는 데 도움이 되고 대부분의 피펫을 장착하고 꺼낼 수 있습니다.
넓은 구멍: 매우 넓은 주입구로 대식 세포 또는 끈적끈적한 DNA 물질을 피펫팅할 수 있습니다. 경사진 끝은 점성 용액에서 캐리오버를 제거하는 데 도움이 됩니다.
낮은 잔류: 이 팁은 팁 내부에 시료가 머무를 가능성을 줄이는 특수 레진으로 만들어졌습니다. 사용자가 단백질 연구를 수행할 때 시료 손실을 줄이는 데 도움이 됩니다. 프로테아제와 뉴클레아제가 없는 것으로 인증되었습니다.
Pak Rak™ Express 리필: 이 리필은 빈 랙을 즉시 로드하는 데 사용할 수 있습니다. 간단한 아래 방향 푸쉬를 통해 96개의 팁을 8×12 랙에 분배합니다. 구성요소는 오토클레이브가 완전히 가능합니다. Starter 키트에는 로더, 다시 채울수 있는 빈 랙 10개, 원 Pak Rak 리필 1개가 포함됩니다. Pak Rak 리필에는 추가 랙을 채우기 위한 8×12 랙 1개와 피펫 팁이 포함되어 있어 표준 팁 상자의 포장 낭비를 줄입니다. 시스템 로더와 함께 리필을 사용하면 손이나 장갑으로 인한 오염 위험이 없습니다.