VWR®, Mixing Measuring Cylinders, Tall Form, Class A
공급업체: VWR
VWR®
612-5775EA 56970 KRW
612-5775 612-5776 612-5773 612-5774 612-5771 612-5772 612-5777
VWR®, Mixing Measuring Cylinders, Tall Form, Class A
실린더 Measuring Cylinders
붕규산 3.3 유리, 클래스 A.
  • (Tc, ln) 을 포함하도록 교정된 눈금
  • 육각형 유리 베이스, NS 그라운드 및 PE 마개
  • 주요 눈금의 링 마크, 마크 및 글은 파란색으로 표시
증명: DIN EN ISO 4788
주문 정보:배치 증명서 포함.