VWR® Digitrate Pro™, 디지털 뷰렛
공급업체: VWR
Digitrate™ Pro
613-5287EA 819340 KRW
613-5287 612-3875
VWR® Digitrate Pro™, 디지털 뷰렛
뷰렛
Digitrate Pro™는 모던한 디자인과 정확하며 편리한 분주를 결합합니다. 헤드는 작업자의 안전과 편리함을 위해 360° 회전할 수 있으며 투명한 배럴은 기포 없는 적정을 보장합니다. 견고한 외부 케이스는 프라이밍 또는 디스펜싱 시퀀스 동안 움직이지 않으며, PTFE 플런저 및 붕규산 유리 배럴은 수용액과 일부 활성 액체를 디스펜싱 할 수 있습니다.
  • 다중 적정을 위한 영점 재설정 기능으로 용량을 지속적으로 표시
  • 이전 적정량을 잃지 않고 방치할 경우 자동으로 꺼짐
  • 121 °C에서 오토클레이브 가능한 내화학성 습식(wetted) 부품
  • 안전 받침대 밸브를 사용하여 뷰렛을 꺼서 우발적인 전달 방지 가능
  • 투명한 PP 슬리브로 보호된 가시성 있는 붕규산 유리 배럴은 쉽게 제거하고 세척할 수 있습니다
Digitrate Pro™는 최소 60000번의 3분 적정 수명을 제공하는 36V 리튬 배터리로 구동됩니다. 자동 배터리 부족 표시는 읽기 쉬운 대형 LCD 창에 표시됩니다. ISO 9000 및 GLP 요구사항에 대한 간단한 사용자 교정 및 공장 초기화.
주문 정보:Digitrate Pro™은 표준 30mm 넥 피팅을 가지고 있으며 3개의 보틀 넥 어댑터 (33,48 및 45mm)와 개별 교정 인증서 및 사용 설명서가 함께 제공됩니다. 리저버는 제공되지 않으며 별도로 주문해야 합니다.