VWR®, Rainin® LTS® 피펫 용 피펫 팁
공급업체: VWR
VWR®
613-0727EA 38830 KRW
613-0727 613-0728 613-0729 613-0576 613-5429 613-0730 613-0577 613-0578 613-0722 613-5432 613-2110 613-0580 613-0581 613-0582 613-0583 613-0584 VWRU37001-608
VWR®, Rainin® LTS® 피펫 용 피펫 팁
피펫 팁
VWR® 피펫 팁은 투명하고 사전 테스트를 거친 PP 레진으로 만들어졌으며 Rainin® LTS® 피펫에 맞습니다.
  • 대부분의 기존 피펫 팁보다 훨씬 적은 양으로 장착 및 배출
  • 우수한 샘플 관찰을 위한 초미세 점 및 초투명 수지
  • RNase/DNase, 내독소 및 미량 금속 없음
  • ATP 테스트 완료
  • 다른 포장 옵션 사용 가능
  • 오토클레이브 가능
다른 브랜드의 사전 멸균된 피펫 팁과 달리, 이 팁은 검증된 멸균 프로세스(ISO)를 사용하며 의학 연구 및 진단에 사용할 수 있습니다.
포장 옵션:
벌크 포장: 팁은 제밀봉 가능한 PE 백(1000개 팁)에 제공됩니다. 이 포장 옵션은 장시간 보관할 계획이거나 뒤틀림이 우려되는 경우에는 권장하지 않습니다.
랙(랙 당 팁 96개): 매끄럽고 둥근 모서리가 있는 이 컬러 코딩된 랙에는 무거운 후크 경첩과 장갑이 끼지 않는 인체공학척 스냅 걸쇠가 있습니다. 여러 번 오토클레이브 할 수 있을 만큼 강력합니다. 별도의 랙 인서트에는 다중 채널 피펫을 위한 경사진 상단과 여분의 견고한 표면이 포함되어 있습니다.
Next Generation 리필: Next Generation 리필 시스템은 VWR 및 기타 브랜드의 피펫 팁 랙을 리필합니다. 탄소 배출량이 적기 때문에 실험실의 폐기물 감소에 적합한 솔루션입니다. 팁 랙을 리필하기 위해 장갑이 필요하지 않습니다. - Next Generation은 사용자가 새로운 팁을 만질 필요 없이 랙을 리필합니다.