마이크로리터 바이알
VWRI548-2361EA 816900 KRW
VWRI548-2361
마이크로리터 바이알
둥근 바닥의 '샴페인 바이알'이 있는 마이크로리터 바이알은 융합 인서트 및/또는 Total Recovery 바이알의 대체품으로 설계되었습니다. 이 바이알은 1급 가수분해 등급인 투명 또는 호박색 유리로 만들어집니다.
  • 거의 모든 오토 샘플러와 함께 사용하도록 설계됨
  • 셀프 스탠딩
이 바이알 디자인은 4 µl의 매우 작은 잔류 부피를 포함하여 총 1.1 ml의 부피를 제공합니다. 바이알을 교체하지 않고 사용할 수 있는 광범위한 공통 샘플 볼륨을 제공합니다.