VWR® UV-3100PC, UV/가시광선 분광광도계
공급업체: VWR
VWR®
634-6042EA 6320740 KRW
634-6042
VWR® UV-3100PC, UV/가시광선 분광광도계
분광광도계 및 광도계 UV/Visible Spectrophotometers
품질 관리, 생화학 및 제약 분야의 고급 측정을 위한 UV/가시광선 분광 광도계입니다.
  • 흡수, 투과율 및 농도 측광
  • 최대 10개의 정량 표준
  • 교정 곡선을 위한 4가지 방법: Linear - linear through zero - square - cubic
  • 오프라인 계산, 재조정, 곡선 추적 및 피크 검색
  • 운동 스캐닝 시간 코스 또는 반응 속도 계산
납품 정보: 유리 셀 4개, 석영 셀 2개(V3000-PC 제외), 먼지 덮개, USB 케이블, 8GB USB 스틱, 소프트웨어, 4-position 셀 홀더(10mm) 및 UK, CH, EU 전원 케이블 제공 플러그와 함께 제공됩니다.