Sodium hypochlorite 1,3 - 1,6% available chlorine, J.T.Baker®
Danger
3941.0100PE 3941.1000PE
Sodium hypochlorite 1,3 - 1,6% available chlorine, J.T.Baker®
Sodium hypochlorite
포뮬러: ClNaO
MW: 74,44 g/mol
녹는점: -6 °C
보관 온도: 2 - 8°C
MDL 번호: MFCD00011120
CAS 번호: 7681-52-9
EINECS: 231-668-3
UN: 3212
ADR: 5.1,II
Merck 색인: 13,08702
Order Now
사양 테스트 결과
Active Chlorine 1.3 - 1.6 %