VWR®, 바틀 탑 진공 여과 장치, PVDF, SFCA, nylon
공급업체: VWR
VWR®
514-1048EA 150000 KRW
514-1048 514-1049 514-1044 514-1045 514-1046 514-1047 514-1040 514-1041 514-1042 514-1043 514-1037 514-1038 514-1039 514-1033 514-1034 514-1035 514-1036 514-1030 514-1031 514-1032 514-1026 514-1027 514-1028 514-1029 514-1066 514-1022 514-1023 514-1067 514-1024 514-1025 514-1062 514-1063 514-1064 514-1020 514-1065 514-1021 514-1060 514-1061 514-1019 514-1015 514-1059 514-1016 514-1017 514-1018 514-1055 514-1012 514-1056 514-1057 514-1013 514-1058 514-1014 514-1051 514-1052 514-1053 514-1054 514-1050
VWR®, 바틀 탑 진공 여과 장치, PVDF, SFCA, nylon
필터 멤브레인 필터 Bottle Top Filters
이 진공 필터장치는 대용량 샘플의 분리 및 정제에 매우 실용적입니다.
  • 리저버(reservoir) 병 뚜껑의 큰 널
  • 효율적이고 안정적인 주입을 위한 넓고 쉽게 접근할 수 있는 병 입구
  • 눈금 새겨짐
  • 인체공학적으로 설계된 측벽 및 칼라(collar)
  • 호스 커넥터는 여러 호스 직경에 맞출 수 있습니다
  • 전자선 조사로 멸균됨
  • 비발열성
PVDF 멤브레인: 극히 적은 단백질 결합; 비활성 수성 및 마일드한 유기 용액의 여과 또는 단백질 회수 극대화가 필요한 경우.
Nylon 멤브레인: 수성 또는 유기 용매의 여과를 위한 광범위한 화학적 호환성을 제공합니다. 소수성; 광범위한 pH 범위에서 사용할 수 있습니다.
납품 정보: 쉬운 식별과 추적성을 위해 각 개별 단위에 lot 번호가 지정되어 있습니다.
포장: 개봉하기 쉬운 벗겨서 여는 플라스틱 백에 포장되어 있습니다. 리시버 병뚜겅은 개별적으로 포장되어 있습니다.