교정된 전자 검증 온도계, frio temp
공급업체: VWR, part of Avantor
VWR®
620-0904EA 110750 KRW
620-0904 620-2344 620-2148
교정된 전자 검증 온도계, frio temp
온도계 Digital Thermometers
디지털 온도계는 냉동고, 냉장고, 인큐베이터 및 오븐의 시료 온도를 확인합니다. 시료 오염 없이 정확한 온도 측정은 시료를 모방한 채운 병(포함)을 사용하여 달성할 수 있습니다.
  • 개별적으로 시리얼 넘버 새겨짐
플라스틱 보틀은 오븐에서 사용할 수 없습니다.
증명: ISO 17025, ISO/IEC 17025:2005, NIST로 추적 가능
납품 정보: 다국어 설명서 (영어, 프랑스, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어 및 스페인어), AAA 또는 LR44 (620-2148) 배터리가 포함되어 있습니다.
주의: * 내부
** 외부