VWR®, 이온화 세미 마이크로 저울, SM 및 SMG 시리즈
공급업체: VWR
VWR®
611-3804EA 3581240 KRW
611-3804 611-4294 611-4284 611-3806 611-3807 611-3809 611-4314 611-4315 611-3810 611-3800 611-3801 611-3803
VWR®, 이온화 세미 마이크로 저울, SM 및 SMG 시리즈
저울
0,01 mg의 분해능과 정확한 샘플 준비를 보장하는 내장 이온화 장치의 세미 마이크로 저울. 정전기는 실험실에서 일상적으로 무게를 재는 다양한 시료에 축적됩니다. 이러한 정전기는 축적되어 무게 값을 변경시킬 수 있습니다. 내장된 이온화 장치는 이온을 분사하여 정전기를 중화하고 몇 초안에 샘플의 무게를 잴 준비가 됩니다. 저울 교정 시스템은 온도 변화가 있거나 설정된 시간(출고 시 설정)에 맞춰 저울을 자동으로 교정하므로 사용자가 교정을 수동으로 교정하지 않아도 정확한 측정이 가능합니다. 모든 모델은 스테인리스 스틸 상단 팬이 있습니다.
  • 향상된 안정성과 빠른 응답 시간을 위한 통합 계량 센서
  • 선택 가능한 필터 레벨 및 측정 단위
  • 중량 확인 (알람 기능), 중량 합계, piece counting 기능 및 밀도 결정
  • 자동 내부 교정 및 RS232 연결 표준(옵션 공장 교정 인증서)
  • 대형 그래픽 디스플레이 사용 가능, GLP 절차, 시간/날짜, 데이터베이스 기능이 있는 공식 및 다국어 옵션 포함
저울에는 고도로 통합된 새로운 전자기 셀이 장착되어 있습니다. 모든 모델에는 자동 내부 교정 기능을 갖추고 있으며 높은 수준의 정밀도와 반복성이 특징입니다. 이러한 VWR® 세미 마이크로 저울은 계량 작동 방식에 대한 지속적인 집중 연구 덕분에 우수한 가격 대비 성능 비율을 제공합니다.
증명: EN 61326-1:2013, EN 61010-1:2010, EN 61010-2-010:2014, EN 50581:2012
액세서리 정보: 액세서리 정보: 액세서리 정보: 옵션 태블릿 장치(611-8683)는 *로 표시된 모델과 사용하기에 적합합니다.
납품 정보: EU 및 UK에서 사용하기에 적합한 메인 어댑터와 범용 플러그, 플라스틱 사용 보호 커버와 함께 제공됩니다. 옵션 액세서리에는 밀도 측정 키트와 직렬 프린터가 포함됩니다.
주의: 접미사 D가 있는 모델에는 이중 범위가 있으며 i는 내부 교정을 나타내고 C는 교정 인증서를 나타냅니다.